Få mere at vide
DNA, Fish Sperm, Sodium Salt, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15865278 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15865278 1 kg Plastic bottle 1kg
15865118 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15865278 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J14377.A1
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Identifiants chimiques
CAS 9007-49-2
Molekylær formel C17H15BrFNO3
Molekylvægt (g/mol) 50000-100000
MDL nummer MFCD00130922
InChI nøgle GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73904662
SMIL *
Spécification
Kemisk navn eller materiale DNA
Fysisk form Powder
Mængde 1 kg
IUPAC navn Deoxyribonucleic acid sodium salt
Emballage Plastic bottle
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.