Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DNA |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 100 g |
| IUPAC navn | (2 R)-3-(3-bromophenyl)-2-[[2-(4-fluorophenyl)acetyl]amino]propanoic acid |
| Emballage | Plastic bottle |