Få mere at vide
Invitrogen™ DNA-skade konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 17865177
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17865177 10 x 96 tests -
15914224 96 prøver Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17865177 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIADNADX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37550.00 DKK
    36799.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 751.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
DNA-skaden ELISA kvantificerer PGFM i serum, plasma, spyt, urin, fordøjet DNA, fækale ekstrakter eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant DNA-skade. Metodens princip PGFM solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, der binder til målet på en anden epitop end indfangningsantistoffet. Et konjugeret enzym er blevet inkorporeret i assayet. Efter inkubations- og vasketrin for at befri mikropladen for ubundne stoffer, tilsættes en substratopløsning, som reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er omvendt proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Frie radikaler og andre reaktive arter dannes konstant in vivo og forårsager oxidativ skade på biomolekyler, en proces der kun holdes i skak af eksistensen af flere antioxidant- og reparationssystemer samt udskiftning af beskadigede nukleinsyrer, proteiner og lipider. Intracellulære frie radikaler (ROS) produceres som følge af normal metabolisme, og ekstracellulære former dannes som følge af ultraviolet stråling eller ioniserende stråling. Cellulær funktion kan blive afbrudt eller stoppet, hvis DNA-skader korrumperer integriteten af den essentielle information i genomet. Når individuelle baser beskadiges, fjerner uspecifikke DNA-reparationsenzymer DNA-læsioner for at frigive deoxynukleotider, og basespecifikke reparationsglykosylaser fjerner den tilsvarende base. Deoxynukleotider enzymatisk hydrolyseres til stabile deoxynukleosider, og disse reparationsprodukter transporteres gennem blodet og udskilles i urinen. Skader på RNA afspejles i nukleosidaddukter. Blandt mange typer oxidativ DNA-skade er dannelsen af 8-hydroxy-2'-deoxyguanosin (8-OHdG) en allestedsnærværende markør for oxidativt stress. 8-OHdG dannes fysiologisk og forstærkes af kemiske kræftfremkaldende stoffer. Under reparation af beskadiget DNA in vivo ved hjælp af exonukleaser udskilles den resulterende 8-OHdG uden yderligere metabolisme til urinen. 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosin (8-OHdG) er identisk på tværs af alle arter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyseområde 62,6 til 8000 pg/ml
Assay følsomhed 50.9 pg/mL
Oversigt DNA-skade konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Fordøjet DNA, Fækalt ekstrakt, Plasma, Spyt, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter Kemi
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Interassay CV 9.9%
Intraassay CV 9%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Betændelse
Prøvevolumen Fordøjet DNA 50μ L, fækalekstrakt 50μ L, Plasma 6,25μ L, spyt 25μ L, serum 6,25μ L, Supernatant 50μ L, Urin 12,5μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål DNA-skade
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 2 timer og 30 minutter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.