Få mere at vide
Labconco DNA CentriVap Pro med glaslåg, 230 V 50 Hz, alle 50 Hz ledninger
Shop alle Labconco Corporation produkterBeskrivelse
- Alt-i-en-konfiguration designet til at fremskynde fordampningen af opløsningsmidler fra DNA-prøver og andre meget små prøver. Klar til prøvebehandling lige ud af æsken. Stainless Steel DNA Rotor inkluderet.
- Beskyt vakuumpumpen og miljøet. Den ene er placeret mellem kammeret og vakuumpumpen. Den anden er placeret ved pumpens udstødningsudløb.
- Korrosionsbestandig. Opnår et vakuum på 7 mBar og har en pumpekapacitet på 38 L/min. Den indbyggede pumpe kan nemt fjernes til service.
- Tryk, temperatur, rotorhastighed og driftstid kan nemt indstilles med et tryk på et par knapper og gemmes i metodemenuen. Brugeren kan også ændre alle kørselsparametre, mens programmet er i gang.
- Det store kammer rummer en række rotorer, herunder et udvalg, der kan dobbeltstables for øget kapacitet på op til 312 prøverør eller 6 mikrotiterplader pr. kørsel.
- Et komplet sæt avancerede smarte funktioner giver dig fuld kontrol over dine samples. Tilpas kørselsparametre, registrer og download prøvedata, opsæt automatiske enhedsvarsler gennem
- Ethernet, og konfigurer enhedsindstillinger på en integreret 5-tommer kabel. Fuldfarve touchskærm.
- Kan romme op til 72 mikrocentrifugerør hver, 1,5 ml og 84 hver 0,5 ml mikrocentrifugerør.
- Indbygget metodemenu til behandling af almindelige laboratorieprøvetyper.
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Epoxybelagt aluminium |
| Model- | DNA CentriVap |
| Temperaturområde (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 100 °C |
| Volumen (metrisk) | Op til 50 ml |
| Inkluderer | Glaslåg |
| Kølet | Nej |
| Spænding | 230 V |
| Produkttype | Vakuumkoncentrator |