Få mere at vide
VACUUBRAND™ DN 16/DN 10mm Polypropylen Lille Flange Med Slangemundstykke
Shop alle Vacuubrand produkter
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse | DN 16/DN 10 mm |
| Type | Lille flange |