Få mere at vide
DMU2105, MedChemExpress
Beskrivelse
DMU2105 is a potent and specific CYP1B1 inhibitor, with IC50s of 10 nM and 742 nM for CYP1B1 and CYP1A1, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMU2105 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1821143-79-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13NO |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (128.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CN=C1)/C=C/C2=CC=C3C=CC=CC3=C2.[(E)] |
| Vis mere |