Få mere at vide
DMSA 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318025
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318025 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318025 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13030000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DMSA
CAS 4710-17-2
Analyt- eller komponentnavne DMSA
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H12 N2 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)13(11,12)9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
SMIL CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccccc1
IUPAC navn (dimethylsulfamoylamino)benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 200.26
Mængde 1 ml
Formel vægt 200.0619 g/mol