Få mere at vide
DMSA 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMSA |
| CAS | 4710-17-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | DMSA |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)13(11,12)9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)S(=O)(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | (dimethylsulfamoylamino)benzene |
| Vis mere |