Få mere at vide
DMP 777, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490638
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490638 5 mg
16484097 50 mg
16408208 10 mg
16403776 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490638 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY75957
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress DMP 777 is a potent, selective, and orally active human leukocyte elastase (HLE) inhibitor.
DMP 777 is a potent, selective, and orally active human leukocyte elastase (HLE) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DMP 777
CAS 157341-41-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H40N4O6
Mængde 5 mg
Synonym L-694458
Opløselighedsinformation DMSO : 38.33 mg/mL (67.88 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCC[C@H](C1=CC2=C(C=C1)OCO2)NC(N3[C@H](C(CC)(C3=O)CC)OC4=CC=C(C=C4)C(N5CCN(CC5)C)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 564.67
Formel vægt 564.67
Procent renhed 98.41%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.