Få mere at vide
DMP 696, MedChemExpress
Beskrivelse
DMP 696 is a selective corticotropin-releasing hormone receptor 1 (CRHR1) antagonist, used for the treatment of anxiety and depression.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMP 696 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 202578-52-7 |
| Farve | Light Brown |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21Cl2N5O2 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (243.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=NN2C(N=C(C)N=C2NC(COC)COC)=C1C3=CC=C(Cl)C=C3Cl |
| Vis mere |