Få mere at vide
DMNQ, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497717
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497717 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16497717 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY121026
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress DMNQ is a redox cycling agent that generates both superoxide and hydrogen peroxide intracellularly in a concentration dependent manner. DMNQ increases ROS generation.
DMNQ is a redox cycling agent that generates both superoxide and hydrogen peroxide intracellularly in a concentration dependent manner. DMNQ increases ROS generation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DMNQ
CAS 6956-96-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H10O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (229.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(OC)=C(C(C2=CC=CC=C21)=O)OC
Molekylvægt (g/mol) 218.21
Formel vægt 218.21
Procent renhed 98.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation