Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DMNPE-caged ATP diammonium salt
Beskrivelse
DMNPE-caged ATP; quantum yield is 0.07. Brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMNPE-caged ATP diammonium salt |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C20H27N6O17P3·2NH3 |
| Formel vægt | 750.44 |