Få mere at vide
DMNB, TRC
Artikelnummer. 30380666
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30380666 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30380666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6784131MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DMNB
CAS 20357-25-9
Molekylær formel C9H9NO5
Mængde 1 mg
Synonym 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 2-Nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4-O-Methyl-6-nitrovanillin, 6-Nitroveratraldehyde, NSC 65590
InChI formel InChI=1S/C9H9NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COC1=C(C=C([N+]([O-])=O)C(C=O)=C1)OC
Molekylvægt (g/mol) 211.15
Formel vægt 211.0481