Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DMNB-caged-Serine
Artikelnummer. 18065412
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18065412 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18065412 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6315/50
Caged serine; excited by visible blue light
DMNB-caged-Serine is a DMNB-caged serine. Photoactivated to release serine by visible blue light (405 nm) in cells. Incorporated into S.cerevisiae proteins when introduced into growth medium at millimolar concentrations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-(4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl)-L-serine
CAS 780009-55-4
Mængde 50 mg
Mål Caged Compounds
Molekylær formel C12H16N2O7
Renhed 98%