Få mere at vide
STEMCELL Technologies DMH1
Artikelnummer. 17150252
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17150252 10 mg 10mg
17140252 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17150252 Leverandør STEMCELL Technologies Leverandørnr. 73634
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Activin/Nodal/TGFβ pathway inhibitor; Inhibits ALK2
  • DMH1 (dorsomorphin homolog 1) is a selective inhibitor of activin receptor-like kinase 2 (ALK2; IC50 = 13 - 108 nM), a type I bone morphogenetic protein (BMP) receptor (Hao et al.; Mohedas et al.) DMH1 exhibits no detectable inhibition of ALK4, ALK5, AMPK, KDR (VEGFR2), or PDGFRβ, although it inhibits ALK1 and ALK3 at nanomolar concentrations (Hao et al.; Mohedas et al.)
Tekniske data
CAS 1206711-16-1
Mængde 10 mg
Molekylær formel C24H20N4O
Renhed ≥98%