missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
STEMCELL Technologies DMH1
Descripción
- DMH1 (dorsomorphin homolog 1) is a selective inhibitor of activin receptor-like kinase 2 (ALK2; IC50 = 13 - 108 nM), a type I bone morphogenetic protein (BMP) receptor (Hao et al.; Mohedas et al.) DMH1 exhibits no detectable inhibition of ALK4, ALK5, AMPK, KDR (VEGFR2), or PDGFRβ, although it inhibits ALK1 and ALK3 at nanomolar concentrations (Hao et al.; Mohedas et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1206711-16-1 |
| Synonym | Dorsomorphin homolog 1 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C24H20N4O |
| Renhed | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?