Få mere at vide
DMH-1, MedChemExpress
Beskrivelse
DMH-1 is a potent and selective BMP inhibitor with IC50s of 27/107.9/<5/47.6 nM for ALK1/ALK2/ALK3/ALK6, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMH-1 |
| CAS | 1206711-16-1 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H20N4O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 11.5 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | CC(C)OC1=CC=C(C2=CN3C(N=C2)=C(C4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=N3)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.44 |
| Formel vægt | 380.44 |
| Vis mere |