Få mere at vide
Thermo Scientific™ DMF-dG Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 18004120 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18004120 10 g 10g
17947172 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18004120 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27173714
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
DMF-dG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyguanosin (dG) med dimethylaminoformamidin (DMF) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
DMF-dG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyguanosin (dG) med dimethylaminoformamidin (DMF) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. Ved at bruge Ac-dC-, Bz-dA- og DMF-dG-monomerer kan hurtig spaltning og afbeskyttelse udføres med en 1:1-blanding af vandig ammoniumhydroxid og vandig methylamin (eller AMA) på 10 min. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 Finish-halsstil, som er kompatibel med de fleste MerMade Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-(dimethylaminoformamidin)-2'-deoxyguanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
• Molekylformel: C43H53N8O7P​​​
• Grundlag: dG
•Basisbeskyttelse: DMF
•Formelvægt: 824,9 g/mol
•CAS-nummer: 330628-04-1
•HPLC renhed:≥ 98,0%; M-11 Urenhed≤ 0,01 %
•31P NMR renhed:≥ 98,0%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm (PIII-urenheder):≤ 1,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype DMF-dG CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxyguanosin (dG)
Reagensfunktioner Hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 10 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype DNA
Form Pulver