Learn More
Thermo Scientific™ DMF-dG Phosphoramidite , standardkvalitet, 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17947172 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
2 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17947172
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 27173713
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
DMF-dG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyguanosin (dG) med dimethylaminoformamidin (DMF) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
DMF-dG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyguanosin (dG) med dimethylaminoformamidin (DMF) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. Ved at bruge Ac-dC-, Bz-dA- og DMF-dG-monomerer kan hurtig spaltning og afbeskyttelse udføres med en 1:1-blanding af vandig ammoniumhydroxid og vandig methylamin (eller AMA) på 10 min. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 Finish-halsstil, som er kompatibel med de fleste MerMade Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-(dimethylaminoformamidin)-2'-deoxyguanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C43H53N8O7P
Grundlag: dG
Basisbeskyttelse: DMF
Formelvægt: 824,9 g/mol
CAS-nummer: 330628-04-1
HPLC renhed:≥ 98,0%; M-11 Urenhed≤ 0,01 %
31P NMR renhed:≥ 98,0%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm (PIII-urenheder):≤ 1,5 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype DMF-dG CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxyguanosin (dG)
Reagensfunktioner Hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 2 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype DNA
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt