Få mere at vide
DMEQ-TAD, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMEQ-TAD |
| CAS | 132788-52-4 |
| Molekylær formel | C15 H15 N5 O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-[2-(3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)ethyl]-3H-1,2,4-triazole-3,5(4H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N5O5/c1-19-10-7-12(25-3)11(24-2)6-9(10)16-8(13(19)21)4-5-20-14(22)17-18-15(20)23/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc2N=C(CCN3C(=O)N=NC3=O)C(=O)N(C)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 4-[2-(6,7-dimethoxy-4-methyl-3-oxo-quinoxalin-2-yl)ethyl]-1,2,4-triazole-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.31 |
| Formel vægt | 345.1073 |