Få mere at vide
Cytiva DMEM, pulver med lav glukose
Artikelnummer. 11581771
Mængde:
10 L
2 x 5 L
50 L
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
Pakke med 2
Artikelnummer. 11581771
Brand: Cytiva SH30002.04
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Understøtter cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med pulveriserede DMEM-glukosemedier. HyClone™ DMEM, Pulver med lav glukose er fremstillet vha ISO 9001 processer.
  • Klassiske medieformuleringer af høj kvalitet i praktisk emballage
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Nøjagtige fremstillingsprocesser sikrer ensartethed fra –parti –til parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype DMEM/Low Glucose med L-glutamin, natriumpyruvat
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose, Natriumpyruvat, Fenolrød, Natriumbikarbonat
Mængde 50 L
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt