Få mere at vide
Cytiva DMEM, pulver med lav glukose
Mængde:
10 l
2 x 5 l
50 l
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
Pakke med 2
Beskrivelse
- Klassiske medieformuleringer af høj kvalitet i praktisk emballage
- Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
- Nøjagtige fremstillingsprocesser sikrer ensartethed fra –parti –til parti
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Produkttype | DMEM/Low Glucose med L-glutamin, natriumpyruvat |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Steriliseringsmetode | Ikke-steril |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Glukose, Natriumpyruvat, Fenolrød, Natriumbikarbonat |
| Mængde | 2 x 5 l |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt |