Få mere at vide
Gibco™ DMEM, pulver, høj glukose
Artikelnummer. p-7075814
Mængde:
10 L
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10338582
Brand: Gibco™ 52100021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
DMEM, pulver, høj glukose
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) er et meget anvendt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DMEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DMEM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12100-046). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Dulbecco's Modified Eagle Medium
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat, Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 5 L
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 5,9 til 6,3
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), 5 L, pulver, 5,9 til 6,3 pH, med høj glukose, L-glutamin, phenolrød, 36 måneders holdbarhed, 240 til 280 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur