Få mere at vide
Thermo Scientific™ DMEM for SILAC
Artikelnummer. p-7083440 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 mL
6 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15786803
Brand: Thermo Scientific™ A33822
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Analyser proteinekspression ved massespektrometri ved hjælp af disse medier eller additiver til stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ).
Thermo Scientific™ DMEM for SILAC er optimeret til brug med stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) for at analysere proteinekspression ved massespektrometri (MS).
Funktioner af DMEM til SILAC:
  • Fleksible —flydende medier, der mangler både L-lysin og L-arginin, hvilket muliggør mere fuldstændig proteomdækning gennem flere isotopiske aminosyremærker
  • Mediet af høj kvalitet —er sterilt, endotoksinfrit og cellekulturkompatibelt
SILAC er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne tilgang indebærer in vivo metabolisk inkorporering af 'tunge' 13C- eller 15N-mærkede aminosyrer i proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) til accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Denne SILAC medium bruges sammen med tunge og lette aminosyrer til differentiel isotopmærkning af celler til SILAC analyse. SILAC medier suppleret med tunge aminosyrer er i stand til næsten 100 % mærkeinkorporering i proteiner fra levende celler.
Relaterede produkter
  • NeuCode™ Lysin -080, 50 mg (A33613)
  • Fetalt bovint serum, dialyseret, amerikansk oprindelse (26400036)
  • RPMI 1640 Medier til SILAC (88365)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Medier
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale Cellelysat
Endelig produkttype Flydende medium
Mængde 6 x 500 mL
Form Væske