Få mere at vide
Thermo Scientific™ DMEM for SILAC
Artikelnummer. 15645729 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
6 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15645729 500 mL 500ml
15786803 6 x 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15645729 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88364
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Analyser proteinekspression ved massespektrometri ved hjælp af disse medier eller additiver til stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ).
Thermo Scientific™ DMEM for SILAC er optimeret til brug med stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) for at analysere proteinekspression ved massespektrometri (MS).
Funktioner af DMEM til SILAC:
  • Fleksible —flydende medier, der mangler både L-lysin og L-arginin, hvilket muliggør mere fuldstændig proteomdækning gennem flere isotopiske aminosyremærker
  • Mediet af høj kvalitet —er sterilt, endotoksinfrit og cellekulturkompatibelt
SILAC er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne tilgang indebærer in vivo metabolisk inkorporering af 'tunge' 13C- eller 15N-mærkede aminosyrer i proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) til accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Denne SILAC medium bruges sammen med tunge og lette aminosyrer til differentiel isotopmærkning af celler til SILAC analyse. SILAC medier suppleret med tunge aminosyrer er i stand til næsten 100 % mærkeinkorporering i proteiner fra levende celler.
Relaterede produkter
  • NeuCode™ Lysin -080, 50 mg (A33613)
  • Fetalt bovint serum, dialyseret, amerikansk oprindelse (26400036)
  • RPMI 1640 Medier til SILAC (88365)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Medier
Indhold og opbevaring 1 x 500 ml, opbevares ved 2 –8 °C
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale Proteinprøver
Endelig produkttype Flydende medium
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Celledyrkning
Mængde 500 mL
Form Væske