Få mere at vide
R&DSystems™ DMEM, low glucose, 25 mM HEPES, GlutaminePlus, no sodium pyruvate, no phenol red
Artikelnummer. 18451790
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18451790 500 ml
1 options
Artikelnummer. 18451790 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. M17550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) with 1000 mg/L D-glucose, 25 mM HEPES buffer, and GlutaminePlus. Without sodium pyruvate and phenol red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light