Beskrivelse
- Celler, der med succes er dyrket i DMEM, omfatter primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller
- Tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM Cellekulturmedie |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Glukosekoncentration | 2X |
| Mængde | 2 x 500 mL |
| Vis mere |