Få mere at vide
Gibco™ DMEM, høj glukose, pyruvat
Beskrivelse
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) er et meget anvendt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat.
Universal taske emballage
Gibco™ Universalposer tilbyder fleksibel emballage, der giver dig mulighed for at integrere en engangsmediebeholder med stort volumen til engangsbrug med en bred vifte af automatiserede cellekulturinstrumenter, engangsbioreaktorsystemer og sterile tilslutningsprocesser, hvilket minimerer behovet for kostbar tilpasning.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DMEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ DMEM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11995-123). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Dulbecco's Modified Eagle Medium |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES |
| Til brug med (applikation) | Vævs- og cellekulturbehandling, pattedyrcellekultur |
| Mængde | 10 x 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,0 til 7,4 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Vis mere |