Få mere at vide
Gibco™ DMEM, høj glukose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075807
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
Artikelnummer. 11594446
Brand: Gibco™ 31966021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DMEM, høj glukose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvat
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Brug af DMEM
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. DMEM med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Produktanvendelse Til anvendelser til
behandling af humant ex vivo væv og cellekultur. FORSIGTIG: Når det bruges som medicinsk udstyr, begrænser føderal lovgivning denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge. Kunder, der bruger Gibco™ DMEM i en fremstillingsproces, som har en indsendelse til FDA, kan anmode om et autorisationsbrev fra os for at referere til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-fremstillings- og kvalitetssystem DMEM
fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et identisk DMEM-produkt fremstillet i vores anlæg i Skotland (31966-021). Denne facilitet er også registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Dulbecco's Modified Eagle Medium
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Natriumpyruvat, GlutaMAX, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Vævs- og cellekulturbehandling, pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,8 til 7,2
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), 500 ml, væske, 1 x koncentration, 6,8 til 7,2 pH, med høj glukose, GlutaMAX™ , natriumpyruvat, phenolrød, 12 måneders holdbarhed, 320 til 360 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur