Få mere at vide
Gibco™ DMEM, høj glukose, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075805
Mængde:
500 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
500ml
Artikelnummer. 11574516
Brand: Gibco™ 61965026
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DMEM, høj glukose, GlutaMAX™ Supplement
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) er et meget anvendt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM inkluderer primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller, såvel som cellelinjer såsom HeLa, 293, Cos-7 og PC-12. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
DMEM er unikt fra andre medier, da det indeholder 4 gange koncentrationen af aminosyrer og vitaminer end det originale Eagle's Minimal Essential Medium. DMEM blev oprindeligt formuleret med lavt glucose (1 g/L) og natriumpyruvat, men bruges ofte med højere glucoseniveauer, med eller uden natriumpyruvat. Gibco™ DMEM med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
Universal taske emballage
Gibco™ Universalposer tilbyder fleksibel emballage, der giver dig mulighed for at integrere en engangsmediebeholder med stort volumen til engangsbrug med en bred vifte af automatiserede cellekulturinstrumenter, engangsbioreaktorsystemer og sterile tilslutningsprocesser, hvilket minimerer behovet for kostbar tilpasning.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DMEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ DMEM-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (10566-032). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
DMEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver DMEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,7 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Dulbecco's Modified Eagle Medium
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, GlutaMAX, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,8 til 7,2
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), 500 ml, væske, 1 x koncentration, 6,8 til 7,2 pH, med høj glukose, GlutaMAX™ , phenolrød, 12 måneders holdbarhed, 320 til 360 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur