Få mere at vide
Sartorius DMEM Høj Glukose
Artikelnummer. 31908347 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Ingen natriumpyruvat
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Uden tilsætningsstoffer
31908347 Ingen natriumpyruvat
31908450 Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31908347 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 010521A
 Begrænset vare
På lager
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller.
  • Celler, der med succes er dyrket i DMEM, omfatter primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVEC'er og glatte muskelceller
  • Tilbyder en række DMEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer
Tekniske data
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype DMEM Cellekulturmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød, Natriumbikarbonat, Glukose, Glutamin
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Mængde 500 mL
Kultur Type Pattedyrcellekultur