Få mere at vide
R&DSystems™ DMEM, high glucose, 25 mM HEPES, no glutamine, no sodium pyruvate
Artikelnummer. 18432490
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18432490 500 ml
1 options
Artikelnummer. 18432490 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. M19550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) with 4500 mg/L D-glucose and 25 mM HEPES buffer. Without L-glutamine and sodium pyruvate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light