Få mere at vide
R&DSystems™ DMEM, high glucose, 25 mM HEPES, L-glutamine, sodium pyruvate, no phenol red
Artikelnummer. 18422090
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
18422090 500 ml
1 options
Artikelnummer. 18422090
Brand: R&DSystems™ M18550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) with 4500 mg/L D-glucose, 25 mM HEPES buffer, L-glutamine, and sodium pyruvate. Without phenol red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Cell Culture
Mængde 500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse 0.2 μm filtered
Indhold og opbevaring 2 - 8 °C, protected from light