Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12, pulver, HEPES
Beskrivelse
Dulbeccos Modified Eagle Medium:Nutrient Mixture F-12 (DMEM / F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM / F-12 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Gibco™ DMEM / F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter.
Produktanvendelse Til
in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DMEM/F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DMEM/F-12-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12400-024). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
DMEM /F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM / F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokollen for detaljer).
Gibco™ DMEM / F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter.
Produktanvendelse Til
in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DMEM/F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DMEM/F-12-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12400-024). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
DMEM /F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM / F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokollen for detaljer).
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dulbeccos Modificerede Eagle Medium: Næringsstofblanding F-12 |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, HEPES, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumbicarbonat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 10 l |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Dulbecco's Modified Eagle Medium: Næringsstofblanding F-12 (DMEM / F-12), 10L, pulver, HEPES-buffer, med L-glutamin, HEPES, phenolrød, 12 måneders holdbarhed, til pattedyrcellekultur |