Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12, pulver Artikelnummer.: 11594456
Gibco™ DMEM/F-12, pulver
Artikelnummer. p-7075818
10 L, 10 L
Mængde:
10 L
50 L
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24113” to get your promotional price
Artikelnummer. 11594456
Brand: Gibco™ 32500035
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24113” to get your promotional price
DMEM/F-12, pulver
Dulbecco's Modified Eagle Medium : Næringsblanding F-12 (DMEM / F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM / F-12 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet . Gibco™ DMEM/F-12 er en 1 : 1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DMEM / F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DMEM / F-12-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12500-062). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
DMEM / F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM / F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Dulbeccos Modificerede Eagle Medium: Næringsstofblanding F-12
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 10 L
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,2 til 6,6
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Dulbecco's Modified Eagle Medium: Næringsstofblanding F-12 (DMEM / F-12), 10 l, pulver, 6,2 til 6,6 pH, med L-glutamin, phenolrød, 36 måneders holdbarhed, 250 til 290 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gibco™ DMEM/F-12, pulver >