Få mere at vide
Thermo Scientific™ DMEM:F-12 til SILAC
Artikelnummer. 15728138 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15728138 500 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 15728138 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88370
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Analyser proteinekspression ved massespektrometri ved hjælp af disse medier eller additiver til stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ).
Thermo Scientific DMEM:F12 (1:1) Medier til SILAC er optimeret til brug med stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) for at analysere proteinekspression ved massespektrometri (MS).
Stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne fremgangsmåde indebærer in vivo metabolisk inkorporering af“ tung” 13C- eller 15N-mærkede aminosyrer til proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) til accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Denne SILAC medier bruges sammen med tunge og lette aminosyrer til differentiel isotopmærkning af celler til SILAC analyse. SILAC medier suppleret med tunge aminosyrer er i stand til næsten 100% mærkeinkorporering i proteiner fra levende celler.
Funktioner af DMEM:F12 (1:1) Medier til SILAC:
  • Fleksible —flydende medier, der mangler både L-lysin og L-arginin, hvilket muliggør mere fuldstændig proteomdækning gennem flere isotopiske aminosyremærker
  • Medier —af høj kvalitet er sterile, endotoksinfrie og cellekulturkompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Medier
Indhold og opbevaring 1 x 500 ml, opbevares ved 2 –8 °C
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale Proteinprøver
Endelig produkttype Flydende medium
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Celledyrkning
Mængde 500 mL