Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, pulver
Artikelnummer. 10655373
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
10655373 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 10655373 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 42400010
DMEM/F-12, HEPES, pulver
Dulbecco's Modified Eagle Medium : Næringsblanding F-12 (DMEM / F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række af Gibco™ DMEM / F-12 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet . Gibco™ DMEM/F-12 er en 1 : 1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ DMEM / F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ DMEM / F-12-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (12400-024). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
DMEM / F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM / F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM / F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Dulbeccos Modificerede Eagle Medium: Næringsstofblanding F-12
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 1 l
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 5,6 til 6,0
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Dulbecco's Modified Eagle Medium: Næringsstofblanding F-12 (DMEM / F-12), 1 L, pulver, 5,6 til 6,0 pH, med L-glutamin, HEPES, phenolrød, natriumpyruvat, 36 måneders holdbarhed, 260 til 300 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur