Få mere at vide
Gibco™ DMEM/F-12, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075815
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
Artikelnummer. 11514436
Brand: Gibco™ 31331028
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DMEM/F-12, GlutaMAX™ Supplement
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række DMEM/F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet .
Anvendelse af DMEM/F-12
DMEM/F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter. DMEM/F-12 medGlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. DMEM/F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM/F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
cGMP-fremstillings- og kvalitetssystem DMEM
/F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi et identisk DMEM/F-12-produkt fremstillet på vores anlæg i Skotland (31331-028). Denne facilitet er også registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype DMEM/F-12 Medium
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,8 til 7,2
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt DMEM/F-12 medium, 500 ml, 1 x koncentration, flydende form, med GlutaMAX™ , phenolrød, natriumpyruvat, 6,8 til 7,2 pH, 12 måneders holdbarhed, 290 til 330 mOsm/kg osmolalitet, 2 til °8 C Opbevaringsforhold, Anvendes til pattedyrcellekultur