Få mere at vide
Sartorius DMEM F-12 (1:1) med HEPES
Artikelnummer. 31908504 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31908504 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31908504 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 011701A
 Begrænset vare
På lager
Bredt anvendt basalt medium til at støtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller.
  • Celler, der med succes er dyrket i DMEM/F-12, inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og fibroblaster.
  • Denne DMEM/F-12 er modificeret som følger:
    • Med natriumbicarbonat
    • Med natriumpyruvat
    • Med HEPES
    • Uden L-glutamin
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM/F-12 cellekulturmedie
Mængde 500 mL