Få mere at vide
Corning™ DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333601
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15333601 500 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15333601 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 10027CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 DKK
    650.92 DKK / Pakke med 6
    Spare 674.08 DKK
    50% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) er en modifikation af Basal Medium Eagle (BME) indeholdende fire gange koncentrationer af de aminosyrer og vitaminer, der findes i BME
  • Lavt endotoksin -< 0,25 EU/ml
  • Mycoplasma testet
  • Formuleret med WFI-vand af cellekulturkvalitet
  • Fremstillet i et cGMP miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype DMEM Media
Mængde 500 ml
Endotoksin niveau <0,25 EU/ml
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C