Få mere at vide
DMDM Hydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMDM Hydantoin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O4/c1-7(2)5(12)8(3-10)6(13)9(7)4-11/h10-11H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 188.0797 |
| Procent renhed | >95% |