Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DMCM hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742714
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742714 10 mg
18702534 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742714 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3083/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Benzodiazepine inverse agonist
Benzodiazepine inverse agonist that displays anxiogenic and potent convulsant activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1215833-62-7
Molekylær formel C17H19ClN2O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DMCM hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 350.8
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 350.799