Få mere at vide
DMAC, Dimethylacetamid, GC Headspace Grade, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15582393 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15582393 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15582393 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. D1601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13080.00 DKK
    12694.22 DKK / 1 L
    Spare 385.78 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
DMAC behandlet til høj renhed til nøjagtig og gentagelig bestemmelse af sporniveauer af resterende opløsningsmidler.
  • Hvert parti er testet for at sikre interferensfri basislinjer for interferensfri bestemmelse af klasse 1, 2 og 3 resterende opløsningsmidler
  • 1 ppm maks. klasse 1 opløsningsmidler, 10 ppm max. klasse 2 opløsningsmidler og 50 ppm max af klasse 3 resterende opløsningsmidler
  • Dette produkt er UV-absorptionstestet for at sikre lav organisk forurening
  • Bearbejdet til lavt vandindhold for at lette udvindingen af organiske flygtige urenheder eller VOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DMAC, Dimethylacetamide
Absorbans 0,300 AU Maksimum (275 nm), 0,080 AU Maksimum (300 nm), 0,005 AU maksimum (350 nm)
CAS 127-19-5
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Titrerbar syre 0,001 mEq/g Maksimum
Molekylær formel C4H9NO
MDL nummer MFCD00008686
Vand 0,03% maksimum
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
InChI nøgle FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C(C)=O
IUPAC navn N,N-dimethylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 87.12
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Formel vægt 87.12
Procent renhed ≥99.9%
Grad GC Headspace
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethylacetamide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl acetamide