Få mere at vide
DMABA-d4 NHS Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMABA-d4 NHS Ester |
| CAS | 1175002-03-5 |
| Molekylær formel | C13H10D4N2O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(Dimethylamino)benzoic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[[4-(Dimethylamino)benzoyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, N-Succinimidyl 4-(Dimethylamino)benzoate, DMABA N-Hydroxysuccinimide Ester, 4-(Dimethylamino) Benzoic Acid NHS Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2=C([2H])C([2H])=C(N(C)C)C([2H])=C2[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.29 |