missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DMAB-anabaseine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DMAB-anabaseine Dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3.2ClH/c1-22(2)18-9-7-15(8-10-18)13-16-5-4-12-21-19(16)17-6-3-11-20-14-17;;/h3,6-11,13-14H,4-5,12H2,1-2H3;2*1H/b16-13+;; |
| Formel vægt | 363.1269 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?