Få mere at vide
Novus Biologicals™ DLL4 Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse DLL4.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 9.375 pg/mL |
| Assay følsomhed | 9.38-600 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse DLL4. |
| Målarter | Mouse |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | delta 4, Delta 4 precursor, delta ligand 4, delta4, delta-like 4 (Drosophila), delta-like 4 homolog, delta-like 4 homolog (Drosophila), delta-like 4 protein, delta-like protein 4, Drosophila Delta homolog 4, hdelta2, MGC126344, notch ligand delta-2, notch ligand DLL4 |
| Vis mere |