missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DLK-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
DLK-IN-1 is a selective, orally active inhibitor of dual leucine zipper kinase (DLK, MAP3K12), with a Ki of 3 nM. DLK-IN-1 retains excellent CNS penetration and is well tolerated following multiple days of dosing at concentrations that exceed those required for DLK inhibition in the brain. DLK-IN-1 has activity in a model of Alzheimer’s Disease.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DLK-IN-1 |
| CAS | 1620574-24-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H24F3N5O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (147.60 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(N1C([C@@H]2[C@]3([H])[C@@]2([H])CN(C4COC4)C3)=CC(C5=CN=C(N)C(OC(F)(F)F)=C5)=N1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.43 |
| Formel vægt | 423.43 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?