Få mere at vide
DLinDMA, MedChemExpress
Beskrivelse
DLinDMA, a ionizable cationic lipid, is a key lipid component of stable nucleic acid lipid particles (SNALPs) as a benchmark. DLinDMA is used for siRNA delivery.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DLinDMA |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 871258-12-7 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C41H77NO2 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (162.32 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (162.32 mM) |
| SMIL | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCOCC(OCCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CN(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 616.06 |
| Vis mere |