Få mere at vide
DLin-KC2-DMA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450987
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16450987 50 mg
16333237 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16450987 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11275850mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
MedChemExpress DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DLin-KC2-DMA
CAS 1190197-97-7
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C43H79NO2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCC1(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(CCN(C)C)CO1
Molekylvægt (g/mol) 642.09
Formel vægt 642.09
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid