Få mere at vide
Tocris Bioscience™ DLin-KC2-DMA
Artikelnummer. 30537732
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30537732 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30537732 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8895/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Ionizable cationic lipid
DLin-KC2-DMA is an ionizable cationic lipid (pKa = 6.7), used in the formulation of lipid nanoparticles (LNPs) encapsulating siRNA or plasmid DNA for non-toxic delivery into cells in vitro and in vivo.
For more information on LNPs and available components see our Lipid Nanoparticles page .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at -20°C