Få mere at vide
DLG7/HURP Antibody [Alexa Fluor« 350], R&D Systems™
Produktkod. 30498655 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
0.1 mL
Produktkod. Mængde
30498655 0.1 mL
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30498655 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP337984AF350
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
DLG7/HURP Polyclonal antibody specifically detects DLG7/HURP in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen DLG7/HURP
Applikationer ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias DAP-5, Discs large homolog 7, discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 5, disks large-associated protein 5, DLG7, Hepatoma up-regulated protein, HURPDLG1, KIAA0008discs, large homolog 7 (Drosophila), large homolog 7
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 547-846 of human DLG7/HURP (NP_055565.3).,, Sequence:, KNVFRKKVVSGIASKPKQDDAGRIAARNRLAAIKNAMRERIRQEECAETAVSVIPKEVDKIVFDAGFFRVESPVKLFSGLSVSSEGPSQRLGTPKSVNKAVSQSRNEMGIPQQTTSPENAGPQNTKSEHVKKTLFLSIPESRSSIEDAQCPGLPDLIEENHVVNKTDLKVDCLSSERMSLPLLAGGVADDINTNKKEGISDVVEGMELNSSITSQDVLMSSPEKNTASQNSILEEGETKISQSELFDNKSLTTECHLLDSPGLNCSNPFTQLERRHQEHARHISFGGNLITFSPLQPGEF
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 9787
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.